Drukuj
2-Methanesulphonylaminobenzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Methylsulphonamido)benzoic acid
OR52170-1G OR52170-25G OR52170-5G
APOSOR52170-1GEA 116 PLN
APOSOR52170-1G APOSOR52170-25G APOSOR52170-5G
2-Methanesulphonylaminobenzoic acid 97%
2-Methanesulphonylaminobenzoic acid
Formuła: C₈H₉NO₄S
MW: 215.23 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00590092
Numer CAS: 162787-61-3