Drukuj
Chlorowodorek estru metylowego glicyny 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl glycinate hydrochloride, H-Gly-OMe.HCl, Glycine Methyl Ester HCl
OR52169-100G OR52169-1KG
APOSOR52169-100GEA 110 PLN
APOSOR52169-100G APOSOR52169-1KG
Chlorowodorek estru metylowego glicyny 95%
Chlorowodorek estru metylowego glicyny
Formuła: C₃H₈ClNO₂
MW: 125.56 g/mol
Temp. topnienia: 175 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012870
Numer CAS: 5680-79-5