Drukuj
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(II) dichloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: trans-Dichlorobis(tricyclohexylphosphine)palladium(II), Dichlorobis(tricyclohexylphosphine)palladium(II)
OR52149-1G OR52149-5G OR52149-10G
APOSOR52149-1GEA 276 PLN
APOSOR52149-1G APOSOR52149-5G APOSOR52149-10G
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(II) dichloride 98%
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(II) dichloride
Formuła: C₃₆H₆₆Cl₂P₂Pd
MW: 738.19 g/mol
Temp. topnienia: 270 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191830
Numer CAS: 29934-17-6