Drukuj
3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR52145-10G OR52145-1G OR52145-5G
APOSOR52145-10GEA 650 PLN
APOSOR52145-10G APOSOR52145-1G APOSOR52145-5G
3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde 95%
3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde
Formuła: C₇H₄BrNO₃
Temp. topnienia: 98…100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00100097
Numer CAS: 355134-13-3