Drukuj
4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Pinacol vinylboronate, Vinylboronic Acid Pinacol Ester
OR52135-25G OR52135-5G OR52135-100G
APOSOR52135-25GEA 981 PLN
APOSOR52135-25G APOSOR52135-5G APOSOR52135-100G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane
Formuła: C₈H₁₅BO₂
Temp. Wrzenia: 35…40 °C/20mmHg
Gęstość: 0,908 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 34 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00192492
Numer CAS: 75927-49-0
Jednostka: 3272
ADR: 3,III