Drukuj
2,4-Dichloroquinazoline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR52131-100G OR52131-25G
APOSOR52131-100GEA 1250 PLN
APOSOR52131-100G APOSOR52131-25G
2,4-Dichloroquinazoline 97%
2,4-Dichloroquinazoline
Formuła: C₈H₄Cl₂N₂
Temp. topnienia: 117…119 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00091950
Numer CAS: 607-68-1