Drukuj
Bromoactonitryl 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR52127-100G OR52127-25G OR52127-500G
APOSOR52127-100GEA 363 PLN
APOSOR52127-100G APOSOR52127-25G APOSOR52127-500G
Bromoactonitryl 97%
Bromoactonitryl
Formuła: BrCNCH₂
Temp. Wrzenia: 148…150 °C
Gęstość: 1,722 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001884
Numer CAS: 590-17-0
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III