Drukuj
Chlorek 4-bromobenzoilu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: p-Bromobenzoyl chloride
OR52101-100G OR52101-250G OR52101-1KG
APOSOR52101-100GEA 319 PLN
APOSOR52101-100G APOSOR52101-250G APOSOR52101-1KG
Chlorek 4-bromobenzoilu 98%
Chlorek 4-bromobenzoilu
Formuła: C₇H₄BrClO
MW: 219.46 g/mol
Temp. Wrzenia: 174 °C/102mmHg
Temp. topnienia: 36…42 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000683
Numer CAS: 586-75-4
Numer WE (dawny EINECS): 209-580-1
Jednostka: 3261
ADR: 8 II