Drukuj
Kwas glioksalowy monohydrat 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR52099-100G OR52099-1KG
APOSOR52099-100GEA 286 PLN
APOSOR52099-100G APOSOR52099-1KG
Kwas glioksalowy monohydrat 97%
Kwas glioksalowy monohydrat
Formuła: C₂H₂O₃·1H₂O
Temp. Wrzenia: 100 °C
Temp. topnienia: 49…52 °C
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00127974
Numer CAS: 563-96-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-058-5
Jednostka: 3261
ADR: 8,III