Drukuj
3-Amino-4-iodopyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR52091-5G OR52091-25G
APOSOR52091-5GEA 458 PLN
APOSOR52091-5G APOSOR52091-25G
3-Amino-4-iodopyridine 95%
3-Amino-4-iodopyridine
Formuła: C₅H₅IN₂
Temp. topnienia: 58…70 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04971334
Numer CAS: 105752-11-2