Drukuj
Methyl-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate
OR52084-1G OR52084-5G
APOSOR52084-1GEA 328 PLN
APOSOR52084-1G APOSOR52084-5G
Methyl-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate 98%
Methyl-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate
Formuła: C₁₃H₁₇NO₂
Temp. Wrzenia: 98 °C/0,2mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04038678
Numer CAS: 17012-21-4