Drukuj
Cyclopropanecarboxaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR52083-100G OR52083-25G OR52083-5G
APOSOR52083-100GEA 743 PLN
APOSOR52083-100G APOSOR52083-25G APOSOR52083-5G
Cyclopropanecarboxaldehyde 98%
Cyclopropanecarboxaldehyde
Formuła: C₄H₆O
Temp. Wrzenia: 98…101 °C
Gęstość: 0,938 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 7 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00012261
Numer CAS: 1489-69-6
Jednostka: 2924
ADR: 3+8,II