Drukuj
Diethyl iminodiacetate 90%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR52082-250G OR52082-50G OR52082-25G OR52082-100G
APOSOR52082-250GEA 349 PLN
APOSOR52082-250G APOSOR52082-50G APOSOR52082-25G APOSOR52082-100G
Diethyl iminodiacetate 90%
Diethyl iminodiacetate
Formuła: C₈H₁₅NO₄
Temp. Wrzenia: 208 °C
Gęstość: 1,056 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041925
Numer CAS: 6290-05-7
Numer WE (dawny EINECS): 228-533-6