Drukuj
2-Amino-3-iodophenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR52073-1G OR52073-5G
APOSOR52073-1GEA 2550 PLN
APOSOR52073-1G APOSOR52073-5G
2-Amino-3-iodophenol 98%
2-Amino-3-iodophenol
Formuła: C₆H₆INO
Temp. topnienia: 137 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 443921-86-6