Drukuj
5-Bromoquinoline-2-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR52061-1G OR52061-250MG
APOSOR52061-1GEA 1420 PLN
APOSOR52061-1G APOSOR52061-250MG
5-Bromoquinoline-2-carboxylic acid 97%
5-Bromoquinoline-2-carboxylic acid
Formuła: C₁₀H₆BrNO₂
MW: 252.0641 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09881345
Numer CAS: 1017412-53-1