Drukuj
(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-Pinanediol, (1S,2S,3R,5S)-(+)-Pinanediol
OR52059-100G OR52059-25G OR52059-5G
APOSOR52059-100GEA 1180 PLN
APOSOR52059-100G APOSOR52059-25G APOSOR52059-5G
(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol 97%
(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol
Formuła: C₁₀H₁₈O₂
Temp. topnienia: 52…60 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00077851
Numer CAS: 18680-27-8