Drukuj
5-Nitropicolinic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Nitro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Nitropyridine-2-carboxylic acid, 5-Nitropicolinic acid
OR52054-25G OR52054-5G
APOSOR52054-25GEA 952 PLN
APOSOR52054-25G APOSOR52054-5G
5-Nitropicolinic acid 98%
5-Nitropicolinic acid
Formuła: C₆H₄N₂O₄
MW: 168.11 g/mol
Temp. topnienia: 208…212 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04114182
Numer CAS: 30651-24-2