Drukuj
4-Formyl-2-methylthiazole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Methyl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde, 2-Methylthiazole-4-carbaldehyde
OR5201-1G OR5201-250MG
APOSOR5201-1GEA 145 PLN
APOSOR5201-1G APOSOR5201-250MG
4-Formyl-2-methylthiazole 97%
4-Formyl-2-methylthiazole
Formuła: C₅H₅NOS
Temp. topnienia: 56…58 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06655197
Numer CAS: 20949-84-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III