Drukuj
Methyl-4'-bromobiphenyl-4-carboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl 4'-bromo[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate, Methyl 4'-bromo-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
OR52003-10G OR52003-1G OR52003-5G
APOSOR52003-10GEA 3890 PLN
APOSOR52003-10G APOSOR52003-1G APOSOR52003-5G
Methyl-4'-bromobiphenyl-4-carboxylate 95%
Methyl-4'-bromobiphenyl-4-carboxylate
Formuła: C₁₄H₁₁BrO₂
Temp. topnienia: 140…146 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00496638
Numer CAS: 89901-03-1