Drukuj
2-Bromo-5-nitrophenol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR51974-1G OR51974-25G OR51974-5G
APOSOR51974-1GEA 110 PLN
APOSOR51974-1G APOSOR51974-25G APOSOR51974-5G
2-Bromo-5-nitrophenol
Formuła: C₆H₄BrNO₃
Temp. topnienia: 116…120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00466299
Numer CAS: 52427-05-1
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS,III