Drukuj
4-Bromobenzyl mercaptan
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: p-Bromotoluene-α-thiol
OR51963-1G OR51963-5G
APOSOR51963-1GEA 160 PLN
APOSOR51963-1G APOSOR51963-5G
4-Bromobenzyl mercaptan
4-Bromobenzyl mercaptan
Formuła: C₇H₇BrS
Temp. topnienia: 26…30 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03701566
Numer CAS: 19552-10-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III