Drukuj
2,4,6-Tris(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxybenzyl)mesitylene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR51956-100G OR51956-500G OR51956-1KG
APOSOR51956-100GEA 116 PLN
APOSOR51956-100G APOSOR51956-500G APOSOR51956-1KG
2,4,6-Tris(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxybenzyl)mesitylene 97%
2,4,6-Tris(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxybenzyl)mesitylene
Formuła: C₅₄H₇₈O₃
Temp. topnienia: 248…250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00026284
Numer CAS: 1709-70-2
Numer WE (dawny EINECS): 216-971-0