Drukuj
2-Piperydon 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5194-100G OR5194-25G OR5194-500G
APOSOR5194-100GEA 284 PLN
APOSOR5194-100G APOSOR5194-25G APOSOR5194-500G
2-Piperydon 97%
2-Piperydon
Formuła: C₅H₉NO
Temp. Wrzenia: 256 °C
Temp. topnienia: 38…40 °C
Temp. Zapłonu: >113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006037
Numer CAS: 675-20-7