Drukuj
5-Amino-1-pentanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-Amino-1-pentanol
OR51934-250G OR51934-25G OR51934-5G OR51934-100G
APOSOR51934-250GEA 0 PLN
APOSOR51934-250G APOSOR51934-25G APOSOR51934-5G APOSOR51934-100G
5-Amino-1-pentanol 97%
5-Aminopentan-1-ol
Formuła: C₅H₁₃NO
MW: 103.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 120…122 °C/15.75mmHg
Temp. topnienia: 33…35 °C
Gęstość: 0.949 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008237
Numer CAS: 2508-29-4
Numer WE (dawny EINECS): 219-718-2
Jednostka: 3259
ADR: 8 III