Drukuj
Biphenyl-4-carboxamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: [1,1'-Biphenyl]-4-carboxamide
OR51928-10G OR51928-25G OR51928-5G
APOSOR51928-10GEA 1310 PLN
APOSOR51928-10G APOSOR51928-25G APOSOR51928-5G
Biphenyl-4-carboxamide 97%
Biphenyl-4-carboxamide
Formuła: C₁₃H₁₁NO
Temp. topnienia: 229…233 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017573
Numer CAS: 3815-20-1