Drukuj
2,3-Dihydroksybenzaldehyd 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR51920-25G OR51920-100G
APOSOR51920-25GEA 334 PLN
APOSOR51920-25G APOSOR51920-100G
2,3-Dihydroksybenzaldehyd 98%
2,3-Dihydroksybenzaldehyd
Formuła: C₇H₆O₃
Temp. topnienia: 104…109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003324
Numer CAS: 24677-78-9
Numer WE (dawny EINECS): 246-398-1