Drukuj
Methyl-2-bromonicotinate
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl 2-bromonicotinate, Methyl 2-bromopyridine-3-carboxylate
OR51917-1G OR51917-25G OR51917-5G
APOSOR51917-1GEA 110 PLN
APOSOR51917-1G APOSOR51917-25G APOSOR51917-5G
Methyl-2-bromonicotinate
Methyl-2-bromonicotinate
Formuła: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.03 g/mol
Temp. topnienia: 32…37 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07367915
Numer CAS: 52718-95-3