Drukuj
2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-Imidazoleacetic acid hydrochloride, Imidazole-4-acetic acid monohydrochloride
OR51912-1G OR51912-250MG
APOSOR51912-1GEA 116 PLN
APOSOR51912-1G APOSOR51912-250MG
2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride 95%
2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride
Formuła: C₅H₇ClN₂O₂
MW: 162.58 g/mol
Temp. topnienia: 218…222 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012698
Numer CAS: 3251-69-2
Numer WE (dawny EINECS): 221-840-6