Drukuj
Nikotynian benzylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Picolinic acid benzyl ester, Pyridine-3-carboxylic acid benzyl ester, Benzyl 3-pyridinecarboxylate, 3-Pyridinecarboxylic acid benzyl ester, Nicotinic acid benzyl ester
OR51903-250G OR51903-50G OR51903-1KG
APOSOR51903-250GEA 580 PLN
APOSOR51903-250G APOSOR51903-50G APOSOR51903-1KG
Nikotynian benzylu 98%
Nikotynian benzylu
Formuła: C₁₃H₁₁NO₂
Temp. Wrzenia: 177 °C/8,25mmHg
Temp. topnienia: 24 °C
Gęstość: 1,165 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00023584
Numer CAS: 94-44-0