Drukuj
(R)-(-)-(2,2-dimetylo-1,3-dioksolan-4-ylo)metanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (R)-(-)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, (R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (R)-(-)-2,3-O-Isopropylideneglycerol, (R)-(-)-1,2-O-Isopropylideneglycerol, (R)-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol
OR51885-25G OR51885-5G
APOSOR51885-25GEA 377 PLN
APOSOR51885-25G APOSOR51885-5G
(R)-(-)-(2,2-dimetylo-1,3-dioksolan-4-ylo)metanol 97%
(R)-(-)-(2,2-dimetylo-1,3-dioksolan-4-ylo)metanol
Formuła: C₆H₁₂O₃
MW: 132.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 72…73 °C
Gęstość: 1.062 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00003213
Numer CAS: 14347-78-5
Klasyfikacja Merck : 12,05232