Drukuj
Eter dimetylowy 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR51882-100G OR51882-400G
APOSOR51882-100GEA 2410 PLN
APOSOR51882-100G APOSOR51882-400G
Eter dimetylowy 99%
Eter dimetylowy
Formuła: C₂H₆O
Temp. Wrzenia: –24,8 °C
Temp. topnienia: –141 °C
Gęstość: 0,661 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 115-10-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-065-8
Jednostka: 1033
ADR: 2.1,