Drukuj
2'-Metoksyacetofenon 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5188-100G OR5188-25G
APOSOR5188-100GEA 725 PLN
APOSOR5188-100G APOSOR5188-25G
2'-Metoksyacetofenon 98%
2'-Metoksyacetofenon
Formuła: C₉H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 131 °C/18mmHg
Gęstość: 1,09 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008725
Numer CAS: 579-74-8
Numer WE (dawny EINECS): 209-446-2