Drukuj
1-Chloro-2-jodoetan
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR51875-1G OR51875-5G
APOSOR51875-1GEA 356 PLN
APOSOR51875-1G APOSOR51875-5G
1-Chloro-2-jodoetan
1-Chloro-2-jodoetan
Formuła: C₂H₄ClI
MW: 190.41 g/mol
Temp. Wrzenia: 61…62 °C
Temp. topnienia: -15.6
Gęstość: 2.088 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041453
Numer CAS: 624-70-4