Drukuj
Kwas S-(-)-jabłkowy 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR51833-2.5KG OR51833-10KG
APOSOR51833-2.5KGEA 1320 PLN
APOSOR51833-2.5KG APOSOR51833-10KG
Kwas S-(-)-jabłkowy 99%
Kwas S-(-)-jabłkowy
Formuła: C₄H₆O₅
Temp. topnienia: 101…103 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064213
Numer CAS: 97-67-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-601-5