Drukuj
5-Isoxazolecarboxylic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5183-25G OR5183-1G OR5183-5G
APOSOR5183-25GEA 1140 PLN
APOSOR5183-25G APOSOR5183-1G APOSOR5183-5G
5-Isoxazolecarboxylic acid 98%
5-Isoxazolecarboxylic acid
Formuła: C₄H₃NO₃
Temp. topnienia: 141…144 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00156151
Numer CAS: 21169-71-1