Drukuj
2-Bromo-5-chloropirydyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5182-100G OR5182-10G OR5182-25G
APOSOR5182-100GEA 298 PLN
APOSOR5182-100G APOSOR5182-10G APOSOR5182-25G
2-Bromo-5-chloropirydyna 98%
2-Bromo-5-chloropirydyna
Formuła: C₅H₃BrClN
Temp. topnienia: 65…69 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00234006
Numer CAS: 40473-01-6