Drukuj
2-Methylterephthalic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Methyl-1,4-benzenedicarboxylic acid
OR51802-250MG OR51802-1G OR51802-5G
APOSOR51802-250MGEA 131 PLN
APOSOR51802-250MG APOSOR51802-1G APOSOR51802-5G
2-Methylterephthalic acid 98%
2-Methylterephthalic acid
Formuła: C₉H₈O₄
MW: 180.16 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09835103
Numer CAS: 5156-01-4