Drukuj
6-Nitro-m-toluidyna
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 6-Nitro-3-methylaniline, 3-Amino-4-nitrotoluene, 5-Methyl-2-nitroaniline
OR51790-25G OR51790-5G
APOSOR51790-25GEA 416 PLN
APOSOR51790-25G APOSOR51790-5G
6-Nitro-m-toluidyna
6-Nitro-m-toluidyna
Formuła: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15 g/mol
Temp. topnienia: 110…111 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007814
Numer CAS: 578-46-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-423-7
Jednostka: 2660
ADR: 6.1 III