Drukuj
3-Bromo-4-pyridone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR51772-10G OR51772-5G OR51772-1G
APOSOR51772-10GEA 394 PLN
APOSOR51772-10G APOSOR51772-5G APOSOR51772-1G
3-Bromo-4-pyridone 97%
3-Bromo-4-pyridone
Formuła: C₅H₄BrNO
Temp. topnienia: 225…230 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01646107
Numer CAS: 36953-41-0