Drukuj
Methyl-3-hydroxyisonicotinate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 3-hydroxyisonicotinate
OR51771-1G OR51771-10G OR51771-5G
APOSOR51771-1GEA 493 PLN
APOSOR51771-1G APOSOR51771-10G APOSOR51771-5G
Methyl-3-hydroxyisonicotinate 98%
Methyl-3-hydroxyisonicotinate
Formuła: C₇H₇NO₃
MW: 153.1400 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00661299
Numer CAS: 10128-72-0