Drukuj
Kwas 2-chlorobenzoesowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5177-1KG OR5177-500G
APOSOR5177-1KGEA 160 PLN
APOSOR5177-1KG APOSOR5177-500G
Kwas 2-chlorobenzoesowy
Kwas 2-chlorobenzoesowy
Formuła: C₇H₅ClO₂
MW: 156.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 285 °C
Temp. topnienia: 138…143 °C
Gęstość: 1.544 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 173 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002412
Numer CAS: 118-91-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-285-4
Klasyfikacja Merck : 13,02143