Drukuj
3-Chloro-2-formylopirydyna
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR51758-1G OR51758-250MG
APOSOR51758-1GEA 334 PLN
APOSOR51758-1G APOSOR51758-250MG
3-Chloro-2-formylopirydyna
3-Chloro-2-formylopirydyna
Formuła: C₆H₄ClNO
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09991855
Numer CAS: 206181-90-0