Drukuj
Bezwodnik ftalowy
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR51756-100G OR51756-1KG OR51756-500G
APOSOR51756-100GEA 153 PLN
APOSOR51756-100G APOSOR51756-1KG APOSOR51756-500G
Bezwodnik ftalowy
Bezwodnik ftalowy
Formuła: C₈H₄O₃
Temp. Wrzenia: 284 °C
Temp. topnienia: 131…134 °C
Gęstość: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 152 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005918
Numer CAS: 85-44-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-607-5