Drukuj
N,N-dibutyloformamid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Formdibutylamide, Formic acid dibutylamide
OR51755-100G OR51755-500G
APOSOR51755-100GEA 307 PLN
APOSOR51755-100G APOSOR51755-500G
N,N-dibutyloformamid 99%
N,N-dibutyloformamid
Formuła: C₉H₁₉NO
MW: 157.26 g/mol
Temp. Wrzenia: 120 °C/15mmHg
Temp. topnienia: -30
Gęstość: 0.864 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003289
Numer CAS: 761-65-9
Numer WE (dawny EINECS): 212-090-0