kwas 3,4,5-trihydroksybenzoesowy, anhydrous 99%
Dostawca: Apollo Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
OR51754-1KG
OR51754-250G
OR51754-5KG
APOSOR51754-1KGEA
472
PLN
APOSOR51754-1KG
APOSOR51754-250G
APOSOR51754-5KG
kwas 3,4,5-trihydroksybenzoesowy, anhydrous 99%
kwas 3,4,5-trihydroksybenzoesowy
Formuła:
C₇H₆O₅ Gęstość: 1,694 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002510 Numer CAS: 149-91-7 Numer WE (dawny EINECS): 205-749-9 |