Drukuj
(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl (2S,4R)-4-hydroxy-2-hydroxymethylpyrrolidine-1-carboxylate, N-Boc-trans-4-hydroxy-L-prolinol, (2S,4R)-1-Boc-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine, Boc-Hyp-OL
OR51749-1G OR51749-25G
APOSOR51749-1GEA 379 PLN
APOSOR51749-1G APOSOR51749-25G
(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine 96%
(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine
Formuła: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217.27 g/mol
Temp. topnienia: 81…86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02094386
Numer CAS: 61478-26-0