Drukuj

Ethanesulphonamide 98%

Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga

OR51744-1G OR51744-5G OR51744-10G
APOSOR51744-1GEA 110 PLN
APOSOR51744-1G APOSOR51744-5G APOSOR51744-10G
Ethanesulphonamide 98%
Ethanesulphonamide
Formuła: C₂H₇NO₂S
Temp. topnienia: 57…60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03265410
Numer CAS: 1520-70-3

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR