Drukuj
3-Cyanobenzoyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
OR51730-1G OR51730-5G
APOSOR51730-1GEA 230 PLN
APOSOR51730-1G APOSOR51730-5G
3-Cyanobenzoyl chloride
3-Cyanobenzoyl chloride
Formuła: C₈H₄ClNO
Temp. Wrzenia: 125…129 °C/11mmHg
Temp. topnienia: 42…44 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011545
Numer CAS: 1711-11-1