Drukuj
3-Chloro-5-hydroxybenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR51727-5G OR51727-1G OR51727-500MG
APOSOR51727-5GEA 319 PLN
APOSOR51727-5G APOSOR51727-1G APOSOR51727-500MG
3-Chloro-5-hydroxybenzonitrile 98%
3-Chloro-5-hydroxybenzonitrile
Formuła: C₇H₄ClNO
MW: 153.5658 g/mol
Temp. topnienia: 175 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11226540
Numer CAS: 473923-97-6