Drukuj
Chlorowodorek N-(3-dimetyloaminopropylo)-N'-etylokarbodiimidu
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N'-(Ethylcarbonimidoyl)-N,N-dimethylpropane-1,3-diamine monohydrochloride, N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide monohydrochloride, 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride, EDC hydrochloride, EDC, EDAC HCl, EDAC hydrochloride, 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, WSC HCl, EDC HCl
OR5163-100G OR5163-500G OR5163-1KG
APOSOR5163-100GEA 131 PLN
APOSOR5163-100G APOSOR5163-500G APOSOR5163-1KG
Chlorowodorek N-(3-dimetyloaminopropylo)-N'-etylokarbodiimidu
Chlorowodorek N-(3-dimetyloaminopropylo)-N'-etylokarbodiimidu
Formuła: C₈H₁₇N₃·HCl
MW: 191.7 g/mol
Temp. topnienia: 110…115 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00012503
Numer CAS: 25952-53-8
Numer WE (dawny EINECS): 247-361-2